Få mere at vide
MP Biomedicals™ L-bouillon, kapsler
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
454 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
454g
Beskrivelse
- Ernæringsrigt medium oprindeligt udviklet til vækst og vedligeholdelse af E. coli-stammer
- Eliminerer spild, unøjagtigheder og rod forbundet med afvejning af bulkpulver
- Indeholder essentielle elektrolytter til transport og osmotisk balance på grund af NaCl-komponenten
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Format | Kapsler |
| Grad | Molekylær biologi Certified™ |
| Medietype | Bakterielle medier |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Sterilitet | Steril |
| Formulering | 10 g trypton, 5 g gærekstrakt, 0,5 g NaCl. Små mængder biologiske buffere er blevet tilsat for korrekt pH-justering. |
| pH | 6.9 |
| Mængde | 1 kg |