Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ionomycin
Artikelnummer. 11415691 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415691 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 11415691 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215961101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.00 DKK
    736.58 DKK / 1mg
    Spare 37.42 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Selektiv calciumionofor
  • Fri Syre
  • Molekylformel:C41H72O9
  • Molekylvægt: 709,0
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Antibiotika
Mængde 1 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Delta-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Delta-AminolevulinicAcid Hydrochloride