Få mere at vide
MP Biomedicals™ Protease (S. Aureus) V.8
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Beskrivelse
- Protease V.8 specifically cleaves peptide bonds on the COOH terminal side of either aspartic or glutamic acids
- In the presence of ammonium, the specificity is limited to glutamic sites
- Used in a study to investigate immobilized residue-specific endoproteinases for protein sequencing
- Protease V8 was also used in a study to assess enzymatic cleaning of inorganic ultrafiltration membranes used for whey protein fractionation
- Provides:
- Robust activity, greater than 915 units/mg protein
- Specific cleavage for glutamic acid in ammonium buffer
- Selective digestion at both glutamic and aspartic acid residues in phosphate buffer at pH 7.8
- Cleavage activity remains in the presence of many denaturing agent, such as SDS, urea and guanidine-HCl
- Lyophilized format for longer stability and easier storage
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Used in a study to investigate immobilized residue-specific endoproteinases for Protein sequencing |
| pH-område | 4 og 7.8 |
| Prøvetype | Staphylococcus aureus |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Protease |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.