Få mere at vide
MP Biomedicals™ Immunidiffusion (RID) plader
Artikelnummer. 11403626 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
12 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403626 12 pakker Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11403626 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08421651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.00 DKK
    783.59 DKK / Pakke med 12
    Spare 39.41 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Anvendes til dobbelt og enkelt radial immundiffusionsteknikker
  • Polystyrenkonstruktion med tætsiddende betræk for at minimere geludtørring
  • Leveres med forsænket bund for at forhindre ridser på bænkens overflader
  • Hydrofil af natur for nem gelhældning og bedre vedhæftning
Tekniske data
Materiale Polystyren
Type Immundiffusionsplade
Til brug med (applikation) Dobbelt og enkelt radial immundiffusionsteknikker
Mængde 12 pakker
Opbevaringskrav 15° til 30 °C