Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hormoner: Dexamethason
Artikelnummer. 11464932 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1000 mg
25 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464932 100 mg 100mg
11454932 25 mg 25mg
11474932 500 mg -
11484932 1000 mg 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464932 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219456180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    619.04 DKK / 100mg
    Spare 30.96 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bruges til at studere apoptose, cellesignalveje og genekspression. MP Biomedicals Hormoner: Dexamethason virker som anti-inflammatorisk glukokortikoid, der inducerer produktionen af fosfolipase A2-hæmmende protein (lipocortin).
  • Hæmmer induktion af nitrogenoxidsyntase (IC50=5 nM)
  • Forårsager reduktion i cyclin A og Cdk2 aktivitet, hæmning af G1/S overgang i osteoblaster og hæmning af phosphorylering af Rb protein
  • Observeret at inducere apoptose i humane thymocytter og eosinofiler, men at hæmme apoptose i neutrofiler
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Form Krystallinsk pulver
Produkttype Dexamethason
Mængde 100 mg
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til terapeutisk brug.