Få mere at vide
MP Biomedicals™ Histopaque™ 1077 Løsning
Artikelnummer. 11466121 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466121 100 ml 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11466121 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219083780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 DKK
    885.47 DKK / 100ml
    Spare 44.53 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til in vitro isolering af lymfocytter. GE Healthcare™ Histopaque™ 1077-opløsning anvendes i områder som histokompatibilitetstestning, in vitro cellemedierede immunitetsassays og andre procedurer, der kræver rene lymfocytpræparater.
  • Opløsning af polysaccharid (Ficoll-400) og et røntgenfast kontrastmiddel (natriumdiatrizoat)
  • Nem et-trins, hurtig, reproducerbar metode til fremstilling af levedygtige lymfocytter i højt udbytte
Tekniske data
Mængde 100 ml
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Til in vitro isolering af lymfocytter
Produkttype Centrifugeringsmedier
Tæthed 1.077 g/mL
Sterilitet Steril
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Histopaque
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hypaque, ficoll 400