Få mere at vide
MP Biomedicals™ 1X Hanks' Balanced Salt Solution (Modificeret) uden Phenol Red
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Phenolrød har vist sig at interferere med væksten af nogle celler ved kloningstætheder.
- Brug dette medium, når du arbejder med stamceller, eller når du dyrker celler ved lave tætheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
| Farve | Klar |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 6,9 til 7,4 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Formulering | Calciumchlorid 140 mg/L, Magnesiumsulfat 97,7 mg/L, Kaliumchlorid 400 mg/L, Kaliumphosphat Monobasisk 60 mg/L, Natriumhydrogencarbonat 350 mg/L, Natriumchlorid 8000 mg/L, Natriumfosfat 47 De0xmg/L, Natriumfosfat 100 mg/L. mg/L |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.