Få mere at vide
MP Biomedicals™ 1X Hanks' balancerede saltopløsning, modificeret
Artikelnummer. 11404835 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11404835
Brand: MP Biomedicals™ 091810054
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rød, klar løsning
Anvendes til at vaske celler og væv, mens cellerne holdes i en levedygtig tilstand. Bufret med fosfat og opretholder en fysiologisk pH. Indeholder fenolrød.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Farve Rød
Koncentration 1 X
pH 6,9 til 7,2
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.