Få mere at vide
MP Biomedicals™ 1X Hanks' Balanced Salt Solution (modificeret) uden magnesium og calcium
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Calcium og magnesium understøtter celleadhæsion. Hanks' Balanced Salts (modificeret), uden magnesium og calcium, bruges til at minimere cellevedhæftning eller aggregering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
| Farve | Rød |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 6,9 til 7,4 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Formulering | Kaliumklorid 400 mg/L, Kaliumfosfat monobasisk 60 mg/L, Natriumbikarbonat 350 mg/L, Natriumchlorid 8000 mg/L, Dibasisk natriumfosfat 47,50 mg/L, Dextrose 1000 mg/L, Salt 1 mg/L, phenolrød. |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.