Få mere at vide
MP Biomedicals™ Skinke F-10 Medium
Artikelnummer. 11430395 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430395 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11430395 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091440049
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Optimeret til klonal isolering og vækst af CHO celler
Tekniske data
Produkttype Skinke F-10 Medium
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat
Mængde 100 ml
pH 5,5 til 6,1
Indhold og opbevaring 4 °C