Få mere at vide
MP Biomedicals™ Gnome™ DNA-isoleringssæt
Shop alle MP Biomedicals produkter
Antal reaktioner:
100 forberedelser
25 forberedelser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100 forberedelser
Beskrivelse
- Ingen organiske ekstraktioner er påkrævet, og op til 100μ g DNA kan isoleres pr. præp.
- De GNOME™ kit bruger RNase Mixx til at eliminere RNA umiddelbart efter lysis, og Protease Mixx til hurtigt at nedbryde cellulære proteiner. Dette efterfølges af en proprietær ''udsaltning''-teknik, som udelukker behovet for phenol, chloroform eller andre organiske ekstraktioner.
- DNA'et kan enten spooles, fjernes med pincet eller centrifugeres og opløses i TE.
- De GNOME™ DNA Isolation kit bruges til hurtigt og effektivt at isolere genomisk DNA med høj molekylvægt fra celler og væv af enhver type, herunder bakterier, gær, plante- og dyreceller.
- Hver forberedelse med GNOME™ kit giver op til 100μ g genomisk DNA.
- DNA'et isoleret af GNOME™ proceduren er egnet til restriktionsenzymfordøjelse eller PCR-amplifikation på så lidt som 1 time efter cellelyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sæt |
| Prøvetype | Blod, Væv, Gær, Bakterier, Plante |
| Inkluderer | Cellelyse/denaturerende opløsning, RNase Mixx, Protease Mixx, Salt Out-blanding, Cellesuspensionsopløsning |
| Antal reaktioner | 100 forberedelser |
| pH | Cellelyse/denaturerende opløsning pH-område: 6,2 til 6,9, pH-område for salt-ud-blanding: 6,0 til 6,8, pH-område for cellesuspensionsopløsning: 8,0 til 8,2 |
| Produkttype | Gnome™ DNA-isoleringssæt |
| Prøvevolumen | 20 til 50 mg vådvægts bakteriecellepellet, op til 250 mg plantevæv, 2 til 5 x 107 nukleerede hvide blodlegemer, 50 til 250 mg pattedyrsvæv,∼ 1 til 5 x 108 gærcellepellet |
| Udbytte | 100μ g |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium dodecyl sulphate
Kun forskningsbrug (RUO). Klar til CE IVD-mærkning af kliniske applikationer.