Få mere at vide
MP Biomedicals™ Gnome™ DNA-isoleringssæt
Artikelnummer. 11333139 Shop alle MP Biomedicals produkter
Antal reaktioner:
100 forberedelser
25 forberedelser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100 forberedelser
Artikelnummer. 11333139
Brand: MP Biomedicals™ 112010400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gnome™ DNA Isolation Kit tilbyder en hurtig og effektiv metode til isolering af højmolekylært genomisk DNA fra bakterier, planter, gær, blodceller og andre pattedyrceller og -væv af alle typer.
  • Ingen organiske ekstraktioner er påkrævet, og op til 100μ g DNA kan isoleres pr. præp.
  • De GNOME™ kit bruger RNase Mixx til at eliminere RNA umiddelbart efter lysis, og Protease Mixx til hurtigt at nedbryde cellulære proteiner. Dette efterfølges af en proprietær ''udsaltning''-teknik, som udelukker behovet for phenol, chloroform eller andre organiske ekstraktioner.
  • DNA'et kan enten spooles, fjernes med pincet eller centrifugeres og opløses i TE.
  • De GNOME™ DNA Isolation kit bruges til hurtigt og effektivt at isolere genomisk DNA med høj molekylvægt fra celler og væv af enhver type, herunder bakterier, gær, plante- og dyreceller.
  • Hver forberedelse med GNOME™ kit giver op til 100μ g genomisk DNA.
  • DNA'et isoleret af GNOME™ proceduren er egnet til restriktionsenzymfordøjelse eller PCR-amplifikation på så lidt som 1 time efter cellelyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Sæt
Prøvetype Blod, Væv, Gær, Bakterier, Plante
Inkluderer Cellelyse/denaturerende opløsning, RNase Mixx, Protease Mixx, Salt Out-blanding, Cellesuspensionsopløsning
Antal reaktioner 25 forberedelser
pH Cellelyse/denaturerende opløsning pH-område: 6,2 til 6,9, pH-område for salt-ud-blanding: 6,0 til 6,8, pH-område for cellesuspensionsopløsning: 8,0 til 8,2
Produkttype Gnome™ DNA-isoleringssæt
Prøvevolumen 20 til 50 mg vådvægts bakteriecellepellet, op til 250 mg plantevæv, 2 til 5 x 107 nukleerede hvide blodlegemer, 50 til 250 mg pattedyrsvæv,∼ 1 til 5 x 108 gærcellepellet
Udbytte 100μ g
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium dodecyl sulphate
Kun forskningsbrug (RUO). Klar til CE IVD-mærkning af kliniske applikationer.