Få mere at vide
MP Biomedicals™ Glycerol, 80 % steril opløsning
Artikelnummer. 11387709 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387709 500 ml 500ml
11377709 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387709 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 113055044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 DKK
    1175.39 DKK / 500ml
    Spare 59.61 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremragende til frysning af bakterie- og gærstammer
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Produkttype Glycerol
Sterilitet Steril
Mængde 500 ml