Få mere at vide
MP Biomedicals™ Glycerol, 80 % steril opløsning
Artikelnummer. 11377709 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11377709
Brand: MP Biomedicals™ 113055034
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremragende til frysning af bakterie- og gærstammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Produkttype Glycerol
Sterilitet Steril
Mængde 100 ml