Få mere at vide
MP Biomedicals™ Glucose Oxidase
Artikelnummer. 11491092 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Pakningsstørrelse:
10ku
250ku
500ku
50ku
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491092 50 kU 50ku
11481092 10 kU 10ku
11401102 250 kU 250ku
11411102 500 kU 500ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11491092 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219519650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 DKK
    1261.59 DKK / 50ku
    Spare 63.41 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fra Aspergillus niger
Type X. Aktivitet:> 100 U/mg. Enhedsdefinition: en enhed oxiderer 1,0 μmolβ -D-glucose til D-gluconsyre og H 2 O 2 pr. minut ved 35 C, °pH 5,1.
Tekniske data
Koncentration >100 U/mg
Farve Gul
pH 4 til 7
Til brug med (applikation) Glucose Oxidase kan anvendes til den enzymatiske bestemmelse af D-glucose i opløsning
Indhold og opbevaring -20°C
Kilde Aspergillus niger
Mængde 50 kU
Produkttype Glucose Oxidase
Molekylvægt (g/mol) ≈160.000
Inhibitorer Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-chlormercuribenzoat, 50 % D-arabinose
Form Lyofiliseret pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • glucose oxidase
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: glucose oxidase