Få mere at vide
MP Biomedicals™ γ-Globulin, menneskeligt renset
Artikelnummer. 11494225 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494225 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11494225 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0855838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 DKK
    1496.66 DKK / 100mg
    Spare 78.34 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Koncentration 17mg/mL
Mængde 100 mg
Indhold og opbevaring -20°C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Anvendes som stabilisator og/eller blokerer til EIA og RIA testsystemer
Produkttype Oprenset human gammaglobulin