Få mere at vide
MP Biomedicals™ γ-Globulin, Human Plasma
Artikelnummer. 11414276 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414276 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11414276 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08823102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 DKK
    2852.28 DKK / 10g
    Spare 142.72 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hver donorenhed, der blev brugt til fremstilling af produktet, blev testet og fundet negativ for Anti-HIV 1/2, HBsAg, Anti-HCV og HIV-1 Ag ved FDA-godkendte metoder eller CE-godkendte metoder.
Tekniske data
Farve Hvid
pH 6.44
Mængde 10 g
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Pulver
Til brug med (applikation) Anvendes som en immunologisk udfordring i undersøgelser af mekanismer for immuntolerance
Renhed eller kvalitetsklasse >96%
Produkttype Humant Plasma gamma Globulin