Få mere at vide
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbosæt, 100 forberedelser
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
GeneClean™ Turbo Kit er et fleksibelt kit designet til oprensning af DNA-fragmenter i størrelserne 0,1 kb til 300 kb fra TAE eller TBE bufferede agarosegeler, PCR-reaktioner og andre enzymatiske opløsninger. Det renser større fragmenter på grund af mindre manipulation af bundet DNA. Proces med enten vakuum eller centrifugering& spar tid med patenteret turbofilterdesign.
Ansøgningsnoter
GENECLEAN™ Turbo Kit bruges til oprensning af DNA-fragmenter i størrelserne 0,1 kb til 300 kb fra agarosegeler, PCR-reaktioner og andre enzymatiske opløsninger. Oprenset DNA kan anvendes i enzymatiske reaktioner, konventionel eller automatiseret sekventering, kloning og mikroarray-analyse.
Brugserklæring
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.
Nøgleapplikationer
Oprensning af DNA-fragmenter fra agarosegeler; PCR-reaktioner ∣ Eliminering af proteiner fra enzymatiske reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Geneclean Indlejret Turbo Spin-søjle |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og oprensning |
| Inkluderer | 110 ml Geneclean™ Turbo™ Saltopløsning, 11 ml Geneclean™ Turbo™ vaskekoncentrat, 100 Geneclean™ Turbo™ patroner, 100 Geneclean™ |
| Antal reaktioner | 100 forberedelser |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine thiocyanate