Få mere at vide
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit til PCR
Artikelnummer. 11333129 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
100 forberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
11333129 100 forberedelser 100 forberedelser
11323129 50 forberedelser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333129 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 111103400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Geneclean™ Turbo Kit optimeret til PCR-oprensning af DNA-fragmenter af størrelser 100 bp til 10 kb.
  • Klar til direkte brug
  • Fjerner primere, nukleotider, enzymer, mineralolie, salte og andre urenheder
  • Anvendelser: DNA-oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvetype Postamplifikation PCR-reaktionsblanding (oliefri)
Til brug med (applikation) Isolering af DNA fra PCR-reaktioner, fjernelse af primere, nukleotider, enzymer, mineralolie, salte og andre urenheder fra DNA-prøver
Inkluderer GeneClean™ Turbo™ Saltopløsning, vaskeopløsning, patroner, opsamlingsrør og elueringsopløsning
Antal reaktioner 100 forberedelser
Prøvevolumen Op til 100μ L PCR-reaktionsopløsning
Eksempelkilde Geler og opløsninger
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine thiocyanate
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.