Få mere at vide
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo sæt
Shop alle MP Biomedicals produkter
Antal reaktioner:
100 forberedelser
300 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
300 forberedelser
50 forberedelser
Beskrivelse
- Bearbejd med enten vakuum eller centrifugering og spar tid med patenteret turbofilterdesign
- Patenteret GeneClean™ teknologi forenkler processen med at rense DNA i tre nemme trin: Bind, Vask og Eluer
- Ethanoludfældning er aldrig påkrævet, og oprenset DNA er straks klar til en bred vifte af downstream-applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Format | Geneclean Indlejret Turbo Spin-søjle |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og oprensning |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- geneclean turbo kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine thiocyanate
Kun forskningsbrug (RUO)