Beskrivelse
- De GENECLEAN™ SPIN kit forenkler processen med at rense DNA i tre nemme trin: Bind, Vask og Eluer
- Ethanoludfældning er aldrig påkrævet, og oprenset DNA er straks klar til en lang række downstream-applikationer
- Eksempler på anvendelser er afsaltning, eliminering af proteiner fra enzymatiske reaktioner, fjernelse af primere og ikke-inkorporerede nukleotider fra enzymatiske reaktioner, adskillelse af lineariseret fra uskåret vektor og isolering af PCR-produkter væk fra genomisk DNA
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 593-84-0 |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Glas mælk |
| Prøvetype | Enzymatiske reaktioner, Løsninger, Agarose Geler |
| Til brug med (applikation) | Isoler DNA fra TAE- eller TBE-buffede agarosegeler og opløsninger |
| Inkluderer | SPIN-filtre |
| Antal reaktioner | 300 forberedelser |
| pH | Geneclean SPIN New Wash pH-område: 7,4 til 7,7, GC Spin-elueringsopløsning pH-område: 6,8 til 7,2 |
| Produkttype | Spin Kit |
| Prøvevolumen | Op til∼ 300 mg Gel Slice eller op til∼ 300μ L DNA-opløsning |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.