Få mere at vide
MP Biomedicals™ Geneclean™ Spin Kit 200 bp til 300 kb
Artikelnummer. 11313119 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 forberedelser
300 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
100 forberedelser
300 forberedelser
50 forberedelser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
11313119 50 forberedelser 50 forberedelser
11333119 100 forberedelser 100 forberedelser
11363119 300 forberedelser 300 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313119 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 111101200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00 DKK
    1723.91 DKK / 50 forberedelser
    Spare 86.09 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til at oprense fragmenter af DNA fra 200 bp til 300 kbp fra opløsninger og agarosegeler. De GENECLEAN™ SPIN-sættet bruger SPIN-filtre, som forhindrer overførsel af silicapartikler til renset DNA. Glassmilk™ opslæmning tillader fleksibilitet af reaktionsstørrelse og volumen.
  • De GENECLEAN™ SPIN kit forenkler processen med at rense DNA i tre nemme trin: Bind, Vask og Eluer
  • Ethanoludfældning er aldrig påkrævet, og oprenset DNA er straks klar til en lang række downstream-applikationer
  • Eksempler på anvendelser er afsaltning, eliminering af proteiner fra enzymatiske reaktioner, fjernelse af primere og ikke-inkorporerede nukleotider fra enzymatiske reaktioner, adskillelse af lineariseret fra uskåret vektor og isolering af PCR-produkter væk fra genomisk DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 593-84-0
Format Sæt
Prøvetype Enzymatiske reaktioner, Løsninger, Agarose Geler
Til brug med (applikation) Isoler DNA fra TAE- eller TBE-buffede agarosegeler og opløsninger
Inkluderer SPIN-filtre
Antal reaktioner 50 forberedelser
pH Geneclean SPIN New Wash pH-område: 7,4 til 7,7, GC Spin-elueringsopløsning pH-område: 6,8 til 7,2
Produkttype Spin Kit
Prøvevolumen Op til∼ 300 mg Gel Slice eller op til∼ 300μ L DNA-opløsning
Synonym DNA oprydningssæt
Eksempelkilde Geler og opløsninger
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GENECLEAN Spin Kit, 50 Prep
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.