Få mere at vide
MP Biomedicals™ GeneClean™ III sæt
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
GeneClean™ III Kit; Antal reaktioner: 600 Forberedelser
Beskrivelse
- GeneClean™ III Kit tillader genvinding af mærkede DNA-fragmenter med lethed
- EZ-Glassmilk™ opslæmning tillader fleksibilitet af reaktionsstørrelse og volumen
- EZ-Glassmilk™ er lettere at suspendere end original Glassmilk™
- De GeneClean™ III kit forenkler processen med at rense DNA i tre nemme trin: Bind, Vask og Eluer
- Ethanoludfældning er aldrig påkrævet, og oprenset DNA er straks klar til en lang række downstream-applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | Ny Vask/Ethanol Koncentration skal være ca. 50 % |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Format | Sæt |
| Til brug med (applikation) | Afsaltning, Elimination af proteiner fra enzymatiske reaktioner, Fjernelse af primere og ikke-inkorporerede nukleotider fra enzymatiske reaktioner, Separation af lineariseret fra uskåret vektor og isolering af PCR-produkter væk fra genomisk DNA. |
| Antal reaktioner | 600 forberedelser |
| Produkttype | GeneClean III Kit |
| Prøvevolumen | Op til∼ 0,5 mL Gel skive efter volumen eller∼ 1,0 ml opløsning |
| Synonym | DNA oprydningssæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- GeneClean IIl Kit
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid, sodiumiodide
Kun forskningsbrug (RUO). Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.