Få mere at vide
MP Biomedicals™ β- Galactosidase fra Escherichia coli
Artikelnummer. 11491792 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kU
Pakningsstørrelse:
1ku
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491792 1 kU 1ku
1 options
Artikelnummer. 11491792 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210493901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 DKK
    1645.55 DKK / 1ku
    Spare 84.45 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
β- galactosidase spalter laktose til dets monosaccharidkomponenter, glucose og galactose
  • CAS-nummer: 9031-11-2
  • EF-nummer: 232-864-1
  • Format: Lysegrå pudder
  • Specifik aktivitet:≥ 50 U/mg
  • Isoelektrisk punkt: 4,61
  • Optimal pH: 7 til 7,5
Anvendes til strukturel undersøgelse af kulhydrat, bestemmelse af laktose (fødevareanalyse) og som enzymmærke til enzymimmunoassay.
Tekniske data
Koncentration ≥50 U/mg
Farve Bleg grå
pH 7 til 7,5
Til brug med (applikation) Strukturel undersøgelse af kulhydrat, bestemmelse af laktose (fødevareanalyse) og som enzymmærke til enzymimmunoassay
Indhold og opbevaring 4 °C
Kilde E. coli
Mængde 1 kU
Produkttype beta-galactosidase
Molekylvægt (g/mol) 540000
Inhibitorer p-chlormercuribenzoat, lodoacetamid, tungmetalioner (Zn++, Fe++, Zn++, Cd++, Cu++, Pb++, Ag+, Hg++), ioniske detergenter SDS, DAC
Form Lyofiliseret pulver