Få mere at vide
MP Biomedicals™ Freund's Incomplete Adjuvant
Artikelnummer. 11434225 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434225 25 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 11434225 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0855829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.00 DKK
    548.52 DKK / 50ml
    Spare 27.48 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Used with subsequent boosts to increase antibody titer following initial animal injection with Freund's Complete Adjuvant
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Til brug med (applikation) Used with subsequent boosts to increase antibody titer following initial animal injection with Freund's complete adjuvant, immunoassays, as boost injections
Formulering Paraffin oil 80 to 90%, Arlacel A 10 to 20%
Mængde 25 mL
Produkttype Freund's Incomplete Adjuvant