Få mere at vide
MP Biomedicals™ Flaxseed Oil
Artikelnummer. 11421532 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
450 g
Artikelnummer. Mængde
11421532 450 g
1 options
Artikelnummer. 11421532 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296043201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Supplement for Animal Diet also know as Linseed Oil
  • CAS Number 8001-26-1
  • Refractive Index: n20/D 1.4795 (lit.)
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Væske
Mængde 450 g
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C