Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastRNA™ SPIN Kit til mikrober
Artikelnummer. 15272820 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15272820 50 forberedelser Hver
1 options
Kun brug til forskning
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15272820 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116020050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6665.00 DKK
    6347.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 317.89 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Kun brug til forskning
FastRNA™ SPIN Kit til mikrober isolerer totalt RNA fra bakterielle cellekulturer og andre mikrobielle kilder på cirka 15 minutter. Bruger ikke phenol eller reduktionsmidler.
  • Produktoversigt: De FastRNA™ SPIN Kit til mikrober isolerer hurtigt og effektivt total-RNA af høj kvalitet fra bakteriecellekulturer og andre mikrobielle kilder, der er svære at lysere, på cirka 15 minutter ved hjælp af en zirconiumsilikat-lyseringsmatrix (0,1 mm) til at lysere bakterier og SPIN-søjler til oprensningsprocessen.
  • Prøvekilde: Mikroorganismer
  • Prøvetype: Bakterier (Gram +/-)
Specifications
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og oprensning
Inkluderer Lyseringsmatrix B (0,1 mm zirconiumsilikat), 50 x 2 mL rør, 50 mL FastRNA Lysisbuffer, 25 ml FastRNA Prep buffer, 12 ml FastRNA Vaskebuffer, 1 ml vand (DNase/RNase-fri), 50 rør FastRNA Spin kolonne 1, 50 rør FastRNA Spin kolonne 2, 100 x 2 mL opsamlingsrør
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produkttype FastRNA-24-sæt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • FastRNA SPIN Kit for Microbes
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, triton X-100
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.