Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastRNA™ SPIN Kit til gær
Artikelnummer. 15282820 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15282820 50 x 2 ml Hver
1 options
Personligt beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn, håndbeskyttelse og øjenværn. Tag de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, mens håndteringen af produktet giver tilstrækkelig beskyttelse mod denne potentielle effekt.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15282820 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116030050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3870.00 DKK
    3682.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 187.10 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Personligt beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn, håndbeskyttelse og øjenværn. Tag de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, mens håndteringen af produktet giver tilstrækkelig beskyttelse mod denne potentielle effekt.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kræver
FastPrep Instrument eller alternativ højhastighedsafbryder, mikrocentrifuge, der kan rotere op til 14.000 rpm, 100 % ethanol (eller 95 % ethanol)
FastRNA™ SPIN Kit for Yeast isolerer hurtigt og effektivt total-RNA af høj kvalitet fra gærstammer, svampe og alger, der er svære at lysere, ved hjælp af en specialiseret Lysing Matrix (Yttria-stabiliseret zirconiumoxid, 0,5 mm) til cellelyse og SPIN-søjler til oprensningsprocessen.
  • Produktoversigt: De FastRNA™ SPIN Kit for Yeast isolerer hurtigt og effektivt total-RNA af høj kvalitet fra gærstammer, svampe og alger, der er svære at lysere, på cirka 15 minutter ved hjælp af en specialiseret Lysing Matrix (Yttria-stabiliseret zirconiumoxid, 0,5 mm) til cellelyse og SPIN-søjler til oprensningsprocessen.
  • Prøvetype: Sporer, svampe, gær, alger
Tekniske data
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og oprensning
Inkluderer Lyseringsmatrix Y (0,5 mm yttria-stabiliseret ZrO2) 50 x 2 mL rør, FastRNA Lysisbuffer 50 ml, FastRNA forberedelsesbuffer 25 ml, FastRNA Vaskebuffer 12 mL, vand (DNase/RNase-fri) 1 mL, FastRNA spin kolonne 1 50 hver, FastRNA spin kolonne 2 50 hver, opsamlingsrør 2 mL
Antal reaktioner 50 forberedelser
Matrix Lyseringsmatrix Y
Produkttype FastRNA-24-sæt
Mængde 50 x 2 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FastRNA Lysis Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate, TRITON X-100, N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.