Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Soil-Indirect Kit
Artikelnummer. 11422390 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422390 2 ml 50 forberedelser
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422390 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116075050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4995.00 DKK
    4756.42 DKK / 50 forberedelser
    Spare 238.58 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
FastRNA™ Pro Soil-Indirect Kit bruges til at isolere totalt RNA fra organisk materiale fundet i jordprøver. Total RNA isoleret er velegnet til RT-PCR-analyse og andre downstream-applikationer.
  • Dette sæt gør det muligt at opslæmme prøven med vand eller buffer for yderligere at adskille biomasse fra jorden eller miljømatrixen, og den resulterende supernatant filtreres, lyseres og renses gennem resten af protokollen.
  • Total RNA isoleret er velegnet til RT-PCR-analyse og andre downstream-applikationer.
Tekniske data
Prøvetype Afføring, Jord, Spildevand, Slam
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produkttype Sæt
Mængde 2 ml
Prøvestørrelse Op til 500 mg pr. præp
Eksempelkilde Mikroorganismer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FastRNA PRO SOIL - INDIRECT KIT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.