Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit
Artikelnummer. 12703057 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12703057 50 x 2 ml 50 forberedelser
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12703057 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116070050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4995.00 DKK
    4756.42 DKK / Pakke med 50
    Spare 238.58 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kræver
RNase Erase™ anbefales, FastPrep™ Instrument eller alternativ højhastighedsafbryder, 100% Ethanol, Mikrocentrifuge, Afkølet 70% Ethanol (fremstillet med DEPC-behandlet H2O ), Afkølet isopropanol, LRNase-fri mikrocentrifuge
FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit er designet til effektivt at isolere total RNA fra organisk materiale fundet i jordprøver. Velegnet til RT-PCR.
  • Produktoversigt: De FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit er designet til effektivt at isolere total RNA fra organisk materiale fundet i jordprøver.
  • Anvendelse:FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit bruges til at isolere totalt RNA fra organisk materiale fundet i jordprøver. Total RNA isoleret er velegnet til RT-PCR-analyse og andre downstream-applikationer.
  • Prøvekilde : Mikroorganismer
  • Prøvetype: Afføring, jord, spildevand, miljøvand, slam
  • Prøvevolumen: Op til 500 mg pr. præp
Tekniske data
Prøvetype Afføring, Jord, Spildevand, Miljøvand, Slam
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og oprensning, Proteinisolering, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse
Inkluderer Jordlyseopløsning, (1:1) Phenol: Chloroform, Inhibitor Removal Solution, RNAMATRIX™ , Opslæmning, Bindeopløsning, Vaskeopløsningskoncentrat, DEPC-behandlet vand, Lyseringsmatrix E 50
Antal reaktioner 50 forberedelser
Matrix Lyseringsmatrix E
Produkttype FastRNA-24-sæt
Mængde 50 x 2 ml
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.