Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Red Kit, 2 mL rør, 50 Preps
Artikelnummer. 11492380 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492380 50 x 2 ml 50 forberedelser
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11492380 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116035050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 DKK
    2311.61 DKK / Pakke med 50
    Spare 118.39 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kræver
FastPrep™ Instrument eller alternativ højhastighedsafbryder, Mikrocentrifuge, Pipettmen, RNase Erase™ , Anbefalet: Chloroform, 100 % ethanol, 75 % ethanol, 1,5 eller 2,0 mL RNase-fri mikrocentrifugerør, agarose, gelladningsfarve og RNA-størrelsesmarkør
FastRNA™ Pro Red Kit bruges til total RNA-isolering fra op til 109 gær- og svampeceller. Bruger Lysing Matrix C til cellelyse. Til brug med FastPrep-24™ eller FastPrep™ FP120 instrument.
  • Produktoversigt: De FastRNA™ Pro Red Kit er designet til effektivt at isolere totalt RNA fra gær og svampe. Ved hjælp af FastPrep-24™ eller FastPrep™ FP120 Instrument, op til 109 celler homogeniseres ved Lysing Matrix C i slagfaste 2 mL rør. Total RNA frigives til den proprietære, beskyttende RNApro ™Solution. Efter ekstraktion med chloroform og udfældning ekstraheres totalt RNA.
  • Ansøgninger:FastRNA™ Pro Red Kit bruges til at isolere totalt RNA fra gær og svampe. Isoleret RNA er velegnet til RT-PCR-analyse og andre downstream-applikationer.
  • Prøvetype: Sporer, Svampe, Gær, Alger
  • Prøvevolumen: Op til 500 mg pr. præp
Tekniske data
Prøvetype Sporer, Svampe, Gær
Til brug med (applikation) RT-PCR-analyse og andre downstream-applikationer
Inkluderer RNApro™ Opløsning (1 x 55 ml flaske), DEPC-H2O (1 x 15 ml flaske), Lysing Matrix C (50 x 2 ml rør), kort protokol, brugervejledning, MSDS, analysecertifikat
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produkttype FastRNA-24-sæt
Mængde 50 x 2 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNApro Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Guanidine Thiocyanate, Glycerol
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.