Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Green Kit, 2 mL rør
Artikelnummer. 11402390 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402390 50 x 2 ml 50 forberedelser
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11402390 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116045050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 DKK
    2311.61 DKK / 50 forberedelser
    Spare 118.39 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kræver
FastPrep Instrument eller alternativ højhastighedsafbryder, mikrocentrifuge, pipette, RNase Erase, Chloroform, 100 % ethanol, 75 % ethanol, 1,5 eller 2,0 mL RNase-fri mikrocentrifugerør, agarose, gelladningsfarve og RNA-størrelsesmarkør
FastRNA™ Pro Green Kit er designet til effektivt at isolere total RNA fra enhver type plante- og dyrevæv eller dyrkede celler.
  • Produktoversigt: De FastRNA™ Pro Green Kit er designet til effektivt at isolere total RNA fra enhver type plante- og dyrevæv eller dyrkede celler. Ved hjælp af FastPrep-24™ eller FastPrep™ FP120 Instrument, mellem 50 og 500 mg væv kan homogeniseres ved Lysing Matrix D i slagfaste 2 mL rør. Total RNA frigives til det proprietære, beskyttende RNApro™ Løsning. Efter ekstraktion med chloroform og udfældning ekstraheres totalt RNA.
  • Ansøgninger : FastRNA™ Pro Green Kit bruges til at isolere totalt RNA fra enhver type plante- og dyrevæv eller dyrkede celler. Ekstraheret RNA er velegnet til RT-PCR-analyse og andre downstream-applikationer.
  • Prøvetype: Dyrevæv, planter, dyrkede celler
  • Prøvevolumen: Op til 500 mg pr. præp
Tekniske data
Prøvetype Dyrevæv, Planter, Dyrkede celler, Insekter, Orme
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og oprensning, Proteinisolering, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse
Inkluderer RNApro™ Opløsning (1 x 55 mL flaske), DEPC-H2O (1 x 15 mL flaske), Lysing Matrix D (50 x 2 mL rør)
Antal reaktioner 50 forberedelser
Matrix Lyseringsmatrix D
Produkttype FastRNA-24-sæt
Mængde 50 x 2 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FastRNA Pro Green Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, guanidine thiocyanate
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.