Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ BlueMatrix
Artikelnummer. p-4426020 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 Preps
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11452400
Brand: MP Biomedicals™ 116550400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
FastPrep™ Instrument eller alternativ højhastighedsafbryder, mikrocentrifuge, der frit kan rotere 2,0 ml rør, mikrocentrifugerør (2,0 ml og 1,5 ml), 1x PBS eller ønsket lysisbuffer
FastPROTEIN™ BlueMatrix Kit designet til hurtig udvinding af proteiner fra gram (+/-) bakterier på få sekunder.
  • Kit eller analysetype : Proteinisolering, Mini-prep
  • Molekyle, der skal beriges : Proteiner
  • Prøvetype : Bakterier, Gram +/-
  • Rørstørrelse : 2 ml
  • Matrixsammensætning : Matrix B, 0,1 mm zirconiumsilikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blå matrix sæt
Mængde 50 forberedelser
Inkluderer Matrix B, 0,1 mm zirconiumsilikat, rør
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Volumen 2 mL
Til brug med (applikation) Hurtig isolering og oprensning af protein fra bakteriekulturer
Matrix FastProtein Blå Matrix
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.