Få mere at vide
MP Biomedicals™ Skruehætter
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1000 Pk.
500 Pk.
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Skruelåg med O-ringe passer til 2 mL skruelågsrør og er ideelle til højhastighedsinstrumenter til prøveforberedelse.
- Skruehætter passer til tomme Fastprep™ Rør og bruges i Fastprep systemer, til at holde prøve til homogenisering.
- Tilgængelig separat for dem, der ønsker at fylde deres egne Lysing Matrix Tubes.
- Adapterkompatibilitet: ConeFlex Legacy (tillader alle FP24-adaptere på FP96), CoolPrep (24x2 ml), HiPrep (48x2 ml), QuickFlex (96x2 ml), QuickPrep (24x2 ml), QuickPrep Helt metal (24x2 ml)
- Skruehætter kan også findes i FastDNA og FastDNA SPIN-sæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 mL |
| Farve | Rød |
| Tæthed | 0,946 g/cm 3 |
| Prøvetype | Alle |
| Til brug med (udstyr) | 2 mL Lysing Matrix C-rør |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering, cellekultur, Proteomics , Oprensning og detektion, Proteinrensning, DNA-rensning, RNA-rensning, Plantevævsbehandling, Vævsanalyse, Jordbundsanalyse, Bakteriekultur, Gærkultur, Svampevævsanalyse, Mikrobiomundersøgelser |
| Smeltepunkt | 320 °F (160 °C) |
| Produkttype | Skruelåg |
| Mængde | 500 Pk. |
| Bemærkninger | Lysing Matrix C-rør har røde hætter og findes i Fast RNA Pro Red Kit til isolering af totalt RNA fra gær og svampe. |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.