Få mere at vide
MP Biomedicals™ Skruehætter
Artikelnummer. 11402350 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1000 Pk.
500 Pk.
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11402350
Brand: MP Biomedicals™ 115067002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse 2 mL skruelåg er til rør, der skal bruges på FastPrep™ instrumenter eller enhver perlevisker.
  • Skruelåg med O-ringe passer til 2 mL skruelågsrør og er ideelle til højhastighedsinstrumenter til prøveforberedelse.
  • Skruehætter passer til tomme Fastprep™ Rør og bruges i Fastprep systemer, til at holde prøve til homogenisering.
  • Tilgængelig separat for dem, der ønsker at fylde deres egne Lysing Matrix Tubes.
  • Adapterkompatibilitet: ConeFlex Legacy (tillader alle FP24-adaptere på FP96), CoolPrep (24x2 ml), HiPrep (48x2 ml), QuickFlex (96x2 ml), QuickPrep (24x2 ml), QuickPrep Helt metal (24x2 ml)
  • Skruehætter kan også findes i FastDNA og FastDNA SPIN-sæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 mL
Farve Grøn
Tæthed 0,946 g/cm 3
Prøvetype Alle
Til brug med (udstyr) 2 mL Lysing Matrix D-rør
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering, cellekultur, Proteomics , Oprensning og detektion, Proteinrensning, DNA-rensning, RNA-rensning, Plantevævsbehandling, Vævsanalyse, Jordbundsanalyse, Bakteriekultur, Gærkultur, Svampevævsanalyse, Mikrobiomundersøgelser
Smeltepunkt 320 °F (160 °C)
Produkttype Skruelåg
Mængde 500 Pk.
Bemærkninger Lysing Matrix D-rør har grønne hætter og findes i FastRNA Pro Green Kit som bruges til isolering af total RNA fra planter og dyr.
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.