Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastPrep-96™ Højtydende perleslagskværn og lyseringssystem
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
Produktoversigt: MP Biomedicals' FastPrep-96™ er en alsidig højhastighedshomogenisator, der tilbyder det ultimative inden for prøveforberedelse med høj kapacitet. Udviklet til resistente prøver FastPrep-96™ instrumentet bruger en højhastigheds lineær bevægelse til at forstyrre alle væv og celler grundigt på få sekunder gennem den samtidige slagning af specialiserede Lysing Matrix-perler på prøvematerialet. Dette højtydende system sparer timers arbejde under prøveforberedelsesstadiet og giver mulighed for oprensning af høje udbytter af intakt DNA, RNA, proteiner og andre metabolitter.
- Service: Et års garanti er inkluderet ved køb. For udvidet garanti, se venligst MPCare FastPrep-96™ Serviceaftale.
- Anvendelse: FastPrep™ -96 bruges til at homogenisere biologiske prøver. FastPrep™ -96 Instrument lyser grundigt og hurtigt alle væv og celler og muliggør således nem og reproducerbar isolering af stabilt RNA, aktive proteiner og fuldlængde genomisk DNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 66 x 44 x 70 cm (26 x 17,3 x 27,5 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til homogenisering af prøver med høj kapacitet, formaling, lysering og klargøring, nukleinsyreisolering og oprensning |
| Inkluderer | Indbygget adapter |
| Støjniveau | <65 dBA |
| Køretid | 1 til 60 sek. |
| Temperatur (engelsk) | 35 °F til 100 °F |
| Temperatur (metrisk) | 2 °C til 48 °C |
| Vægt (engelsk) | 108 lb. |
| Vægt (metrisk) | 49 kg |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.