Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN Kit til plante- og dyrevæv
Artikelnummer. 11461535 Shop alle MP Biomedicals produkter
:
FastDNA™ SPIN Kit til plante- og dyrevæv; Antal reaktioner: 100 Forberedelser
Artikelnummer. 11461535
Brand: MP Biomedicals™ 116540800
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
FastPrep™ Instrument eller alternativ højhastighedsafbryder; Mikrocentrifuge, der frit kan dreje 2,0 mL rør; mikrocentrifugerør (2,0 ml og 1,5 ml); Rotator eller lavhastigheds vortex
FastDNA™ SPIN Kit til plante- og dyrevæv bruges til at isolere DNA fra plante- og dyrevæv.
  • Produktoversigt: De FastDNA™ Spin Kit til plante- og dyrvæv isolerer hurtigt og effektivt genomisk DNA af høj kvalitet fra plante- og dyrevæv ved hjælp af Lysing Matrix D (1,4 mm keramiske perler) til cellelyse og en silicabaseret spinfiltermetode til oprensningsprocessen.
  • Prøvetype: Dyrevæv, planter, dyrkede celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvetype Dyrevæv, Planter, Dyrkede celler
Til brug med (applikation) Bruges til at isolere DNA fra plante- og dyrevæv
Inkluderer 100 x 2 mL rør Lyseringsmatrix D, 0,25 tommer. Keramiske kugler, 100 ml bindingsmatrix, 12 ml koncentreret SEWS-M, 25 ml DES , 90 mL CLS-VF, 25 mL PPS, 110 mL CLS-TC, 100 x SPIN-moduler, 100 x Catch Tubes
Antal reaktioner 100 forberedelser
Produkttype FastDNA-24-sæt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FastDNA Green SPIN Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium dodecyl sulphate, guanidium thioyanate
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.