Beskrivelse
Kræver
FastPrep™ Instrument eller alternativ højhastighedsafbryder, mikrocentrifuge, der frit kan rotere 2,0 ml rør, mikrocentrifugerør (2,0 ml og 1,5 ml), rotator eller lavhastigheds vortex
- Produktoversigt: De FastDNA™ SPIN Kit, en opdateret version af den velkendte FastDNA™ Kit, bruges med evt FastPrep™ Instrument til at lysere og efterfølgende isolere DNA fra op til 200 mg af næsten enhver prøve på mindre end 30 minutter.
- Egenskaber : Isolering af genomisk DNA fra planter, dyr, bakterier, gær, alger og svampe ved hjælp af en silica spin-fi ltermetode: Hurtig og reproducerbar prøvelysering med FastPrep™ -24 eller FastPrep™ FP120 Instrument, Lyser og isoler DNA på mindre end 30 minutter fra en række forskellige prøvetyper, Fleksibelt format eliminerer behovet for separate DNA-isoleringssæt, Ingen farlige organiske reagenser påkrævet, SPIN-filtre er inkluderet for at strømline silicahåndtering.
- Anvendelser: The Fast DNA™ SPIN Kit, en opdateret version af det velkendte Fast DNA TM Kit, bruges sammen med FastPrep™ -24 eller FastPrep™ FP120 Instrument til at lysere og efterfølgende isolere DNA fra op til 200 mg af næsten enhver prøve på mindre end 30 minutter.
- Prøvetype: Frø, Sporer, Bakterier (Gram +/-), Dyrevæv, Afføring, Føde, Svampe, Planter, Rødder, Spildevand, Gær
- Prøvevolumen: Op til 200 mg pr. præp
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Prøvetype | Frø, Sporer, Bakterier (Gram +/-), Dyrevæv, Afføring, Mad, Svampe, Planter |
| Til brug med (applikation) | Isolerer genomisk DNA fra planter, dyr, bakterier, gær, alger og svampe |
| Inkluderer | Lyseringsmatrix A 100 x 2 mL rør, 100 x 0,25 tommer. Keramiske kugler, 66 mL Binding Matrix, 12 mL Koncentreret SEWS-M, 25 mL DES , 90 mL CLS-VF, 25 mL PPS, 110 mL CLS-TC, 110 mL CLS-Y, 100 x SPIN-moduler, 100 x Catch Tubes, 1 x brugervejledning, 1 x MSDS |
| Antal reaktioner | 100 forberedelser |
| Produkttype | FastDNA-24-sæt |
| Prøvevolumen | Op til 200 mg pr. præp |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Fast DNA Spin Kit
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, (R*, R*)-(±)-1, 4-dimercapto
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.