Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN Kit til afføring, 2 mL rør
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
FastDNA™ SPIN Kit til afføring, 2 mL rør
Beskrivelse
Kræver
FastPrep™ Instrument eller alternativ højhastighedsafbryder, Mikrocentrifuge, der frit kan rotere rør, Mikrocentrifugerør, Sterile rør til DNA-binding, Rotator eller lavhastigheds vortex, 100 % ethanol
- Produktoversigt: De FastDNA SPIN Kit for Feces isolerer hurtigt og effektivt PCR-klar genomisk DNA fra friske eller frosne afføringsprøver fra mennesker og dyr.
- Værtsceller, bakterier, svampe, vira, protister og andre celler, der er til stede i fækale prøver, lyseres let inden for 40 sekunder med evt. FastPrep™ instrument.
- De FastDNA SPIN Kit indeholder forudfyldte 2 mL Lysing Matrix-rør til homogeniseringstrinnet samt alle de reagenser, der er nødvendige for at ekstrahere DNA i en oprensningsproces, der eliminerer PCR-hæmmere.
- Prøvetype: Afføring, jord, spildevand, miljøvand, slam
- Prøvevolumen: Op til 500 mg pr. præp
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Afføring, Jord, Spildevand, Miljøvand, Slam |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep™ Instrumenter |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at isolere PCR-klar genomisk DNA fra friske eller frosne afføringsprøver fra mennesker og dyr |
| Inkluderer | Lysing Matrix E 50 x 2,0 ml rør, PLS-opløsning, MT-buffer, natriumphosphatbuffer, PPS, bindingsmatrix, vaskebuffer #1, vaskebuffer #2, TES, BBS Gel Loading Dye, SPIN-filterrør, Catch Tubes |
| Produkttype | FastDNA-24-sæt |
| Prøvevolumen | Op til 500 mg pr. præp |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.