Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastDNA™ Kit
Artikelnummer. 11442390 Shop alle MP Biomedicals produkter
:
FastDNA™ Kit; Antal reaktioner: 100 Forberedelser
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11442390
Brand: MP Biomedicals™ 116540400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
FastDNA™ Kittet isolerer hurtigt og effektivt genomisk DNA af høj kvalitet fra planter, dyr, bakterier, gær, alger og svampe.
  • Bruger Lysing Matrix A (granat og 1 1/4 tommer keramisk perle) til cellelyse og en silicabaseret metode til oprensningsprocessen.
  • Lyseringsmatrix A og 3 forskellige kaotrope buffere er tilvejebragt til homogenisering af en lang række prøvetyper (plante- og dyrevæv, dyrkede celler, bakterier, gær, svampe, insekter osv.).
  • DNA frigives inden for 40 sekunder og renses ved en silicabaseret procedure.
  • Elueret DNA er klar til fordøjelse, elektroforese, PCR og enhver anden ønsket anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Sæt
Prøvetype Bakterier (Gram +/-), Dyrevæv, Svampe, Planter, Gær, Alger, Dyrkede celler, Insekter
Til brug med (applikation) Bruges til at isolere DNA fra stort set enhver kilde
Inkluderer Lysing Matrix A 100 2 mL rør, 1/4 keramiske sfærer 100 sfærer, Binding Matrix 66 mL, Koncentreret SEWS-M 12 mL, DES 25 mL, CLS VF 90 mL, PPS 25 mL, CLS-TC 110 mL, CLS-Y 110 mL
Antal reaktioner 100 forberedelser
Produkttype FastDNA Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast DNA Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask hænder grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.,VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge / redningsmand,I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge / redningsmand
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/redningsmand,I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/redningsmand
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.,VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.,Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/redningsmand.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale regler.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid
Kun forskningsbrug (RUO). Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.