Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN Kit til jord, 50 mL rør
Artikelnummer. 15232830 Shop alle MP Biomedicals produkter
:
FastDNA™ SPIN Kit til jord, 50 mL rør
Artikelnummer. 15232830
Brand: MP Biomedicals™ 116560600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
FastDNA SPIN Kit for Soil bruges til at udvinde bakterie-, svampe-, plante- og dyre-DNA fra jord- og andre miljøprøver. Den bruger Lysing Matrix E til prøvebehandling på en FastPrep™ instrument.
  • Produktoversigt: De FastDNA Spin Kit for Soil er designet til at isolere bakterie-, svampe-, plante- og dyregenomisk DNA fra jord- og andre miljøprøver. Jord bearbejdes af en FastPrep™ instrument og Lysing Matrix E rør designet til effektivt at lysere alle mikroorganismer. Det frigjorte DNA oprenses med en silica-baseret spinfiltermetode og er velegnet til PCR-analyse og andre downstream-anvendelser. Fuldstændig lyse af alle organismer, inklusive historisk vanskelige kilder såsom eubakterielle sporer og endosporer, grampositive bakterier, gær, alger, nematoder og svampe opnås på få sekunder ved hjælp af en FastPrep instrument og Lysing Matrix E rør.
  • Ansøgninger: Citeret i over 6000 videnskabelige publikationer FastDNA Spin Kit for Soil leverer det højeste DNA-udbytte fra enhver miljøprøve, inklusive jord, sedimenter, slam, kompost, gødning, rhizosfære eller spildevand. De FastDNA Spin Kit for Soil indeholder Lysing Matrix-rør og alle de reagenser, der er nødvendige for at ekstrahere DNA i en proces, der effektivt fjerner humussyrer og andre PCR-hæmmere
  • Prøvetype: Frø, Sporer, Bakterier (Gram +/-), Dyrevæv, Afføring, Føde, Svampe, Planter, Rødder, Jord, Spildevand, Gær
  • Prøvevolumen: Cirka 200μ L til 50 ml; op til cirka 25 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Prøvetype Frø, Sporer, Dyrevæv, Afføring, Mad, Svampe, Planter, Rødder
Til brug med (applikation) Bruges til at isolere bakterie-, svampe-, plante- og dyregenomisk DNA fra jord- og miljøprøver
Inkluderer 10 hver granatlyseringsmatrixrør (50 ml), 60 ml PLS-opløsning, 15 ml MT-buffer, 350 ml natriumphosphatbuffer, 25 ml PPS til jord, 120 ml bindematrix, 120 ml GTC-vaskebuffer, 12 ml 60 ml SEWS-M-TES-M, 60 ml gel μLob-M-TES, Farvestof, 10 hver SPIN-filterrør (50 ml)
Produkttype FastDNA-24-sæt
Prøvevolumen Cirka 200μ L til 50 ml; Op til cirka 25 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • fastDNA spin kit for soil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine thiocyanate, sodium dodecyl sulphate, polyvinylpyrrolidone
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.