Få mere at vide
MP Biomedicals™ HiPrep™ Adapter til 48 x 2 mL Slangeholder på FastPrep-24
Artikelnummer. 11490576 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Holder:
48 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11490576 48 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11490576 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116002527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11420.00 DKK
    10876.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 543.72 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
HiPrep™ Adapter til FastPrep-24 instrumentet er en dobbeltdækkeradapter, der rummer 48 x 2 ml rør til stuetemperatur celleformaling og lysering.
Dobbeltdækker adapter, der rummer 48 x 2 mL Lysing Matrix rør. Adapterens ergonomiske design sikrer let påfyldning af Lysing Matrix-rør, der forbliver forsvarligt forseglet under homogeniseringen. Den står stabilt på bænken og bruges almindeligvis som rørstativ. Ideelt egnet til applikationer med høj kapacitet, op til 48 prøver kan homogeniseres samtidigt. Derudover er frosne prøver i Lysing Matrix-rør indlæst i adapterne og opbevaret ved -20 °C eller -80 °C klar til at blive behandlet med det samme med minimal praktisk manipulation, hvilket forhindrer nedbrydning af cellulære komponenter af endogene enzymer.
  • Ansøgningsnoter: FastPrep™ -24 Instrument er ideelt egnet til applikationer med høj kapacitet.
  • Kapacitet : 48 rør
  • Prøvevolumen: Op til 10 g
Tekniske data
Produkttype Adapter med høj kapacitet
Prøvestørrelse 10 g
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) High-throughput applikationer, op til 24 og 48 prøver kan homogeniseres samtidigt
Holder 48 x 2 ml
Vægt (engelsk) 1.029 lb.
Vægt (metrisk) 467 g
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.