Få mere at vide
MP Biomedicals™ CoolPrep™ Adapter til 24 x 2 mL Slangeholder på FastPrep-24
Artikelnummer. 11482360 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Holder:
24 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11482360 24 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11482360 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116002528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15065.00 DKK
    14347.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 717.40 DKK
    4% Slukket
På lager
CoolPrep™ Adapter til FastPrep-24 instrumentet er en kryogen adapter, der tillader samtidig lysering af 24 x 2 mL prøver. Det bruges også til udvinding af følsomme biologiske forbindelser.
De CoolPrep 24 x 2 mL adapter er en kryogen adapter, som tillader samtidig lysering af 24 x 2 mL prøver. Baseret på passiv temperaturstyringsteknologi CoolPrep adapter sikrer en effektiv afkøling af prøverne, da tøris, placeret i den bevægelige bakke er i direkte kontakt med prøverørene. På grund af en høj varmeoverførselskapacitet og FastPrep™ præcise indstillinger af lysisparametre, kan prøverne homogeniseres gentagne gange i deres uoptøede tilstand. De fleste prøver kan behandles på 40 sekunder eller mindre.
  • Anvendelse: Ideelt egnet til ekstraktion af enhver temperatur ustabil eller følsomme biologiske forbindelser såsom RNA, siRNA, metabolitter, mellemprodukter og enzymer fra selv de sværeste prøver at lysere.
  • Kapacitet: 20 rør
  • Prøvevolumen: Op til 5 g
Tekniske data
Produkttype Kryogen adapter
Prøvestørrelse 5 g
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) Ekstraktioner af temperaturustabile eller følsomme biologiske forbindelser såsom RNA, siRNA, metabolitter, mellemprodukter og enzymer fra selv de prøver, der er sværest at lysere
Holder 24 x 2 ml
Vægt (engelsk) 1.499 lb.
Vægt (metrisk) 680 g
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.