Få mere at vide
MP Biomedicals™ CoolTeenPrep™ Adapter til 6 x 15 mL Slangeholder på FastPrep-24
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
CoolTeenPrep™ 6 x 15 mL adapter er en kryogen adapter, som tillader samtidig lysering af 6 x 15 mL prøver. Baseret på passiv temperaturstyringsteknologi CoolTeenPrep™ adapter sikrer en effektiv afkøling af prøverne, da tøris, placeret i den bevægelige bakke, er i direkte kontakt med prøverørene. På grund af en høj varmeoverførselskapacitet og FastPrep™ præcise indstillinger af lysisparametre, kan prøverne homogeniseres gentagne gange i deres uoptøede tilstand. En bred vifte af engangs 15 mL Lysing Matrix rør sikrer grundig homogenisering af enhver prøvetype på få sekunder.
- Anvendelse:CoolTeenPrep™ 6 X 15 mL Adapter er ideel til ekstraktion af alle temperaturustabile eller følsomme biologiske forbindelser såsom RNA, siRNA, metabolitter, mellemprodukter og enzymer fra selv de prøver, der er sværest at lysere.
- Kapacitet : 15 rør
- Prøvevolumen: Op til 12 g
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kryogen adapter |
| Prøvestørrelse | 12 g |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Til brug med (applikation) | Ekstraktioner af temperaturustabile eller følsomme biologiske forbindelser såsom RNA, siRNA, metabolitter, mellemprodukter og enzymer fra selv de prøver, der er sværest at lysere |
| Holder | 6 x 15 mL |
| Vægt (engelsk) | 1.382 lb. |
| Vægt (metrisk) | 627 g |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.