Få mere at vide
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Adapter til 12 x 15 ml rørholder på FastPrep-24
Artikelnummer. 10429774 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Holder:
12 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10429774 12 x 15 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10429774 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116002526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11420.00 DKK
    10876.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 543.72 DKK
    4% Slukket
På lager
TeenPrep™ Adapter er en mellemstørrelse adapter, der rummer 12 x 15 mL Lysing Matrix-rør, der gør det muligt at behandle frosne prøver med det samme med minimal praktisk manipulation.
Mellemstor adapter, der rummer 12 x 15 mL Lysing Matrix-rør. Det tillader frosne prøver i Lysing Matrix-rør, der er fyldt i adapteren og opbevaret ved -20 C °eller -80 C, °og er klar til at blive behandlet med det samme med minimal praktisk manipulation, hvilket forhindrer nedbrydning af cellulære komponenter af endogene enzymer. En bred vifte af engangs 15 mL Lysing Matrix rør sikrer grundig homogenisering af enhver prøvetype på få sekunder.
  • Ansøgningsnoter: TeenPrep™ 12 X 15 mL Adapter er ideel til DNA- og RNA-isolering, enzymisolering og proteinproduktion, isolering af naturlige produkter, fødevaretilberedning til kvalitetsanalyse, biofarma-fremstilling og retsmedicinske applikationer.
  • Kapacitet : 12 rør
  • Prøvevolumen: Op til 24 g
Tekniske data
Produkttype Stor prøvevolumenadapter
Prøvestørrelse 24 g
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) DNA- og RNA-isolering, enzymisolering og proteinproduktion, isolering af naturlige produkter, madlavning til kvalitetsanalyse
Holder 12 x 15 ml
Vægt (engelsk) 1.115 lb.
Vægt (metrisk) 506 g
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.