Få mere at vide
MP Biomedicals™ Skinke F-12 (modificeret) med L-glutamin, uden natriumbicarbonat
Artikelnummer. 17338593 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 10 l
Artikelnummer. Mængde
17338593 1 x 10 l
1 options
Artikelnummer. 17338593 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091042122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    831.00 DKK
    791.43 DKK / 10 L
    Spare 39.57 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Velegnet til vækst af primære rottehepatocytter og prostataepitelceller.
Ham's F-12 medium er designet til lav tæthed, serumfri vækst af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. Ham's F-12 er velegnet til vækst af primære rottehepatocytter og prostataepitelceller. Det er også det foretrukne medium til toksicitetsanalyser CHO celler.
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Næringsmedium
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Mængde 1 x 10 l
pH 6,3 til 7,2
Indhold og opbevaring 0 til 5 °C
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.