Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ham's F-12 (1X) med L-glutamin
Artikelnummer. 17368593 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
17368593 500 ml
1 options
Artikelnummer. 17368593 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091242354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    219.41 DKK / 500ml
    Spare 11.59 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Velegnet til vækst af primære rottehepatocytter og prostataepitelceller.
Ham's F-12 medium er designet til lav tæthed, serumfri vækst af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. Ham's F-12 er velegnet til vækst af primære rottehepatocytter og prostataepitelceller. Det er også det foretrukne medium til toksicitetsanalyser CHO celler.
Tekniske data
Form Væske
Produkttype F-12 næringsstofblanding (HAM)
Sterilitet Steril
Mængde 500 ml
pH 7,2 til 7,4
Indhold og opbevaring 0 til 5 °C
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.