Få mere at vide
MP Biomedicals™ F-10 Næringsstofblanding (HAM), pulver
Artikelnummer. 17318593 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Farve:
Bleg orange
Artikelnummer. Farve
17318593 Bleg orange
1 options
Artikelnummer. 17318593 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091040122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    831.00 DKK
    791.43 DKK / 10 L
    Spare 39.57 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
En næringsstofblanding designet til at dyrke en lang række pattedyr- og hybridomceller. F-10 næringsstofblanding (HAM) med L-glutamin, uden natriumbicarbonat.
  • Oprindeligt udviklet til klonal vækst af flere kinesiske hamster-æggestokke (CHO ) klonceller, Hela-celler og muse-L-celler.
  • F-10 er formuleret til brug med eller uden serum, afhængigt af typen af celler, der dyrkes.
  • Påvist tilfredsstillende vækst af humane diploide celler, hvide blodlegemer til kromosomanalyse samt primære rotte-, kanin- og kyllingevævseksplantater.
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Næringsmedium
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
pH 7 til 8
Testet for Endotoksin, Mycoplasma
Farve Bleg orange
Indhold og opbevaring 0° til 5 °C
Oversigt Giver 10 L