Få mere at vide
MP Biomedicals™ ETBR Greenbag bortskaffelsessæt
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
ETBR Greenbag bortskaffelsessæt; Antal: 50 Poser/Pk.
Beskrivelse
- Hvert sæt kan fjerne 500 mg af Ethidium Bromid
- Hver pose indeholder en standard mængde aktiveret materiale, som sikkert og nemt kan koncentreres Ethidium Bromid fra store væskemængder
- Poserne, der indeholder det biofarlige materiale, kan derefter bortskaffes i en passende beholder
- Anvendelser omfatter agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning
- Opbevares ved stuetemperatur 15 °C til 30 °C
- 50 poser/sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 15 °C til 30 °C |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Agarosegelelektroforese, DNA, RNA-oprensning |
| nr. pr. pakke | 50 Poser/Pk. |
| Produkttype | ETBr Green Bag Bortskaffelsessæt |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.