Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dulbeccos Modif. af Eagle's Med., m/ L-Glut. og 4,2 g/l glukose
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM Media |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumbicarbonat |
| Mængde | 10 l |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |